Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Vandetanib Artikelnummer.: 16584404
Thermo Scientific Chemicals Vandetanib
Artikelnummer. 16584404 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
5 g
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. 16584404
Brand: Thermo Scientific Chemicals 464330050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 443913-73-3 | C22H24BrFN4O2 | 475.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 443913-73-3
Molekylær formel C22H24BrFN4O2
Molekylvægt (g/mol) 475.36
InChI nøgle UHTHHESEBZOYNR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn N-(4-brom-2-fluorphenyl)-6-methoxy-7-[(1-methylpiperidin-4-yl)methoxy]quinazolin-4-amin
SMIL COC1=C(OCC2CCN(C)CC2)C=C2N=CN=C(NC3=CC=C(Br)C=C3F)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vandetanib
Smeltepunkt 240.0°C to 243.0°C
Opløselighed Soluble in methanol
Mængde 5 g
Formel vægt 475.35
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
1 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0408668 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/03/2024 Artikelnummer464332500,464330010,464330050
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Vandetanib >