Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Vandetanib
Artikelnummer. 16594404 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16594404 250 mg -
16574404 1 g 1g
16584404 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16594404 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 464332500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    690.00 DKK
    580.65 DKK / 250mg
    Spare 109.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 443913-73-3 | C22H24BrFN4O2 | 475,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 443913-73-3
Molekylær formel C22H24BrFN4O2
Molekylvægt (g/mol) 475.36
InChI nøgle UHTHHESEBZOYNR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn N-(4-brom-2-fluorphenyl)-6-methoxy-7-[(1-methylpiperidin-4-yl)methoxy]quinazolin-4-amin
SMIL COC1=C(OCC2CCN(C)CC2)C=C2N=CN=C(NC3=CC=C(Br)C=C3F)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vandetanib
Smeltepunkt 240,0 °C til 243,0 °C
Opløselighed Opløselig i methanol
Mængde 250 mg
Formel vægt 475.35