Få mere at vide
Vanadyl(IV) acetylacetonate, 99%
Artikelnummer. 10444795 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10444795 1 kg Glasflaske 1kg
10163880 50 g Glasflaske 50g
10338340 250 g Glasflaske 250g
3 options
Artikelnummer. 10444795
Brand: Thermo Scientific Acros 199590010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3153-26-2 | C10H14O5V | 265.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3153-26-2
Molekylær formel C10H14O5V
Molekylvægt (g/mol) 265.16
MDL nummer MFCD00000032
InChI nøgle JFHJZWAQYMGNBE-SUKNRPLKSA-L
Synonym vanadyl acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato vanadium iv oxide
PubChem CID 131674261
IUPAC navn (Z)-4-oxopent-2-en-2-olat;vanadium(2+);hydrat
SMIL O=[V++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadyl(IV) acetylacetonate
Navn note 99%
Smeltepunkt 256.0°C to 259.0°C
Farve Blå-grøn til grøn
Flammepunkt 79°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3COCH=C(CH3)O)2V=O
Mængde 1 kg
Fieser 02,456; 03,331; 11,47; 13,54; 15,57; 15,186
Opløselighedsinformation Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in methanol (6.4 g/100 mL), ethanol, ether, chloroform, acetone, dioxane, benzene (0.9 g/100 m, l), pyridine
Formel vægt 265.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadyl(IV) acetylacetonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.