Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vanadyl(IV) acetylacetonate |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | 256,0 °C til 259,0 °C |
| Farve | Blå-grøn til grøn |
| Flammepunkt | 79 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (CH3COCH=C(CH3)O)2V=O |
| Mængde | 50 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Vanadyl(IV) acetylacetonate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.