Få mere at vide
Vanadium(V) oxytriethoxide, 95%
Artikelnummer. 10351593 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
Artikelnummer. 10351593
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1686-22-2 | C6H15O4V | 202.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1686-22-2
Molekylær formel C6H15O4V
Molekylvægt (g/mol) 202.12
MDL nummer MFCD00799170
InChI nøgle IDIDIJSLBFQEKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl vanadate, vanadium v oxytriethoxide, triethoxyoxovanadium, triethoxo-oxovanadium, vanadium, triethoxyoxo-, t-4, ethylorthovanadate, triethoxy oxo vanadium, iohmvqgdvucilm-uhfffaoysa-n
PubChem CID 74312
IUPAC navn ethanol; oxovanadium
SMIL CCO.CCO.CCO.O=[V]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium(V) oxytriethoxide
Farve Grøn til Grøn-Gul
Tæthed 1.1390g/mL
Kogepunkt 125.0°C to 128.0°C
Flammepunkt 71°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3CH2O)3V=O
Brydningsindeks 1.5080 to 1.5120
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 1.139
Formel vægt 202.12
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadium(V) oxytriethoxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.