Få mere at vide
Vanadium(III) 2,4-pentanedionat, typisk 97%
Artikelnummer. 11388217
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388217 5 g 5g
11378217 25 g 25g
11368217 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11388217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022940.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13476-99-8 | C15H21O6V | 348,27 g/mol
Vanadium(III) 2,4-pentandionat anvendes som homogen katalysator, primære og sekundære mellemprodukter, laboratoriekemikalier og fremstilling af stoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13476-99-8
Molekylær formel C15H21O6V
Molekylvægt (g/mol) 348.27
MDL nummer MFCD00000033
InChI nøgle ZVFSRLXFKIWGRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Vanadium(III) acetylacetonate
PubChem CID 122198782
IUPAC navn (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-on; vanadium
SMIL [V+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium(III) 2,4-pentanedionate
Mængde 5 g
FN nummer UN3285
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 2g/L, toluen, ethanol, acetone.
Formel vægt 348.27
Procent renhed 97% (typisk)
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadium(III) 2,4-pentanedionate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Vanadium(III) 2,4-pentanedionate