Få mere at vide
Valerophenon, TRC
Artikelnummer. 30008059
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008059 10 g
30003822 5 g
17987164 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008059 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV09145010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1009-14-9
Molekylær formel C11 H14 O
Molekylvægt (g/mol) 162.23
Synonym SB-270466, n-butyl phenyl ketone
IUPAC navn 1-fenylpentan-1-en
SMIL CCCCC(=O)c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valerophenone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H14O/c1-2-3-9-11(12)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3
Formel vægt 162.1045
Procent renhed >95%