Få mere at vide
Valerophenon, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080816
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11468793
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10525.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1009-14-9 | C11H14O | 162.23 g/mol
Valerophenon bruges som mellemprodukter af flydende krystaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Valerophenon bruges som mellemprodukter af flydende krystaller.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Noter
Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer, baser, plast. Opbevares ved stuetemperatur med passende ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1009-14-9
Molekylær formel C11H14O
Molekylvægt (g/mol) 162.23
MDL nummer MFCD00009480
InChI nøgle XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym valerophenone, butyl phenyl ketone, pentanophenone, 1-phenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-phenyl, unii-f27q043nt1, n-butyl phenyl ketone, 1-benzoylbutane, valerophenone, 8ci
PubChem CID 66093
ChEBI CHEBI:36812
IUPAC navn 1-phenylpentan-1-on
SMIL CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valerophenone
Smeltepunkt °C to 9°C
Tæthed 0.978 g/mL
Kogepunkt 244°C to 245°C
Flammepunkt 102°C (215°F)
Analyseprocentområde 99%
Brydningsindeks 1.5143
Mængde 25 g
Beilstein 1907717
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 162.23
Procent renhed 99%