Få mere at vide
Valerophenon, 99%
Artikelnummer. 11488793
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488793 500 g 500g
11468793 25 g 25g
11478793 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488793 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10525.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 1009-14-9 | C11H14O | 162,23 g/mol
Valerophenon bruges som mellemprodukter af flydende krystaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Valerophenon bruges som mellemprodukter af flydende krystaller.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Noter
Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer, baser, plast. Opbevares ved stuetemperatur med passende ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1009-14-9
Molekylær formel C11H14O
Molekylvægt (g/mol) 162.23
MDL nummer MFCD00009480
InChI nøgle XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym valerophenone, butyl phenyl ketone, pentanophenone, 1-phenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-phenyl, unii-f27q043nt1, n-butyl phenyl ketone, 1-benzoylbutane, valerophenone, 8ci
PubChem CID 66093
ChEBI CHEBI:36812
IUPAC navn 1-phenylpentan-1-on
SMIL CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valerophenone
Smeltepunkt -9 °C
Tæthed 0.978
Kogepunkt 244 °C til 245 °C
Flammepunkt 102 °C (215 °F)
Analyseprocentområde 99%
Brydningsindeks 1.5143
Mængde 500 g
Beilstein 1907717
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 162.23
Procent renhed 99%