Få mere at vide
Valerophenon, 99%
Beskrivelse
Valerophenon bruges som mellemprodukter af flydende krystaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Valerophenon bruges som mellemprodukter af flydende krystaller.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Noter
Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, syrer, baser, plast. Opbevares ved stuetemperatur med passende ventilation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Valerophenone |
| Smeltepunkt | °C til 9 °C |
| Tæthed | 0.978 g/mL |
| Kogepunkt | 244 °C til 245 °C |
| Flammepunkt | 102 °C (215 °F) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Brydningsindeks | 1.5143 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1907717 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Vis mere |