Få mere at vide
Valerophenon, 99,26 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11459741 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11459741 25 g
1 options
Artikelnummer. 11459741 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215826725
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valerophenone
Navn note Til GC-analyse
CAS 1009-14-9
Farve Farveløs
Tæthed 0.988g/mL
Analyseprocentområde 0.9926
Molekylær formel C11H14O
MDL nummer MFCD00009480
Mængde 25 g
Synonym valerophenone, butyl phenyl ketone, pentanophenone, 1-phenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-phenyl, unii-f27q043nt1, n-butyl phenyl ketone, 1-benzoylbutane, valerophenone, 8ci
InChI nøgle XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 1-phenylpentan-1-on
Molekylvægt (g/mol) 162.23
PubChem CID 66093
ChEBI CHEBI:36812
Formel vægt 162.23
Fysisk form Væske