Få mere at vide
Valerophenon, 98%
Artikelnummer. 10212752 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10212752 5 g Glasflaske 5g
10497150 25 g Glasflaske 25g
10626152 100 g Glasflaske 100g
15149183 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10212752 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 140800050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1009-14-9 | C11H14O | 162,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1009-14-9
Molekylær formel C11H14O
Molekylvægt (g/mol) 162.23
MDL nummer MFCD00009480
InChI nøgle XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym valerophenone, butyl phenyl ketone, pentanophenone, 1-phenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-phenyl, unii-f27q043nt1, n-butyl phenyl ketone, 1-benzoylbutane, valerophenone, 8ci
PubChem CID 66093
ChEBI CHEBI:36812
IUPAC navn 1-phenylpentan-1-on
SMIL CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valerophenone
Navn note 98%
Smeltepunkt -9.0°C
Farve Grøn-gul til gul
Tæthed 0.9800g/mL
Kogepunkt 105.0°C to 107.0°C (5.0 mmHg)
Flammepunkt 102°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CO(CH2)3CH3
Brydningsindeks 1.5143 to 1.5163
Mængde 5 g
Beilstein 07,327
Specifik vægtfylde 0.98
Formel vægt 162.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske