Få mere at vide
Valeraldehyd (Pentanal), TRC
Artikelnummer. 30136535
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136535 1 g
30005872 10 g
30009746 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136535 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV0912951G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-62-3
Molekylær formel C5 H10 O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
Synonym Valeraldehyde, Pentanal, Valeraldehyde (8CI), NSC 35404, Pentylaldehyde, Valeral, Valeric acid aldehyde, Valeric aldehyde, n-Pentanal, n-Valeraldehyde
IUPAC navn pentanal
SMIL CCCCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Valeraldehyde
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h5H,2-4H2,1H3
Formel vægt 86.0732