Få mere at vide
Valeraldehyd (Pentanal), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Valeraldehyde |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h5H,2-4H2,1H3 |
| Formel vægt | 86.0732 |