Få mere at vide
Valeraldehyde, 97%
Artikelnummer. 10356550 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10356550 250 mL Glasflaske 250ml
10715041 100 mL Glasflaske 100ml
10666164 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10356550 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149562500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 110-62-3 | C5H10O | 86.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-62-3
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
MDL nummer MFCD00007026
InChI nøgle HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym valeraldehyde, n-pentanal, n-valeraldehyde, valeric aldehyde, valeral, valeryl aldehyde, amylaldehyde, butyl formal, amyl aldehyde, valeric acid aldehyde
PubChem CID 8063
ChEBI CHEBI:84069
IUPAC navn pentanal
SMIL CCCCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valeraldehyde
Navn note 98%
Smeltepunkt -92.0°C
Tæthed 0.8070g/mL
Kogepunkt 103.0°C
Flammepunkt 12°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3CHO
Brydningsindeks 1.3900 to 1.3950
Mængde 250 mL
Beilstein 01, 676
Merck Index 15, 10088
Specifik vægtfylde 0.807
Opløselighedsinformation Solubility in water: 14g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, propylene glycol and, many organic solvents
Viskositet 0.6 mPa.s (20°C)
Formel vægt 86.13
Procent renhed 97%