Få mere at vide
Valeraldehyd, 96%
Artikelnummer. 11459337
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459337 250 g 250g
11449337 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21389.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-62-3 | C5H10O | 86,13 g/mol
Det finder det anvendelse i smagsstoffer, harpikskemi og gummiacceleratorer. Valeraldehyd bruges som en gasformig standard i undersøgelsen af det sorptive tabsmønster for flygtige forbindelser. Valeraldehyd bruges som mellemprodukt i industrielle omgivelser til fremstilling af baldriansyre og amylalkohol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det finder det anvendelse i smagsstoffer, harpikskemi og gummiacceleratorer. Valeraldehyd bruges som en gasformig standard i undersøgelsen af det sorptive tabsmønster for flygtige forbindelser. Valeraldehyd bruges som mellemprodukt i industrielle omgivelser til fremstilling af baldriansyre og amylalkohol.
Opløselighed
Opløseligt i vand ved 20 °C, 13,5g/L. Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler og luft. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-62-3
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
MDL nummer MFCD00007026
InChI nøgle HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym valeraldehyde, n-pentanal, n-valeraldehyde, valeric aldehyde, valeral, valeryl aldehyde, amylaldehyde, butyl formal, amyl aldehyde, valeric acid aldehyde
PubChem CID 8063
ChEBI CHEBI:84069
IUPAC navn pentanal
SMIL CCCCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Valeraldehyde
Smeltepunkt -92 °C
Tæthed 0.81
Kogepunkt 102 °C til 103 °C
Flammepunkt 8 °C (46 °F)
Lugt Ligesom Aldehyde
Lineær formel CH3(CH2)3CHO
Brydningsindeks 1.395
Mængde 250 g
FN nummer UN2058
Beilstein 1616304
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,9902
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 20 °C, 13,5 g/L. Opløselig i alkohol.
Formel vægt 86.13
Procent renhed 97%