Få mere at vide
Valdecoxib sulfonylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)benzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 509074-26-4 |
| Molekylær formel | C16 H12 Cl N O3 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)-benzenesulfonyl Chloride, 4-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)benzenesulfonyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12ClNO3S/c1-11-15(12-7-9-14(10-8-12)22(17,19)20)16(18-21-11)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3 |
| SMIL | Cc1onc(c2ccccc2)c1c3ccc(cc3)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | 4-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)benzensulfonylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 333.79 |
| Formel vægt | 333.0226 |