Få mere at vide
Valdecoxib Sulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Valdecoxib Sulfonic Acid |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13NO4S/c1-11-15(12-7-9-14(10-8-12)22(18,19)20)16(17-21-11)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3,(H,18,19,20) |
| Formel vægt | 315.0565 |