CAS RN 181696-35-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Valdecoxib Sulfonic Acid, TRC
CAS: 181696-35-5 Molekylær formel: C16 H13 N O4 S Molekylvægt (g/mol): 315.34 Synonym: 4-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)benzenesulfonic acid IUPAC navn: 4-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)benzenesulfonic acid SMIL: Cc1onc(c2ccccc2)c1c3ccc(cc3)S(=O)(=O)O