missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Valdecoxib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16442877
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16442877 50 mg
16426808 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16442877 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15762

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Valdecoxib is a highly potent and selective inhibitor of COX-2, with IC50s of 5 nM and 140 μM for COX-2 and COX-1, respeceively. Valdecoxib can be used in the research of arthritis and pain.

Valdecoxib is a highly potent and selective inhibitor of COX-2, with IC50s of 5 nM and 140 μM for COX-2 and COX-1, respeceively. Valdecoxib can be used in the research of arthritis and pain.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Valdecoxib
CAS 181695-72-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H14N2O3S
Mængde 50 mg
Synonym SC 65872
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (108.16 mM)
SMIL O=S(C1=CC=C(C2=C(C)ON=C2C3=CC=CC=C3)C=C1)(N)=O
Molekylvægt (g/mol) 314.36
Formel vægt 314.36
Procent renhed 99.42%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.