Få mere at vide
Valdecoxib Dimer, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Valdecoxib Dimer |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H25N3O6S2/c1-21-29(31(33-40-21)25-9-5-3-6-10-25)23-13-17-27(18-14-23)42(36,37)35-43(38,39)28-19-15-24(16-20-28)30-22(2)41-34-32(30)26-11-7-4-8-12-26/h3-20,35H,1-2H3 |