Få mere at vide
Memmert™ Vakuum ovn termohylde
Brand: Memmert™ VO49B00743
5028.69 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Tekniske data
Kalibreringscertifikat | |
Hylde | |
Lokal temperaturføling (Pt100, 4-lederkredsløb) |
Model 400 | |
Individuel overtemperaturbeskyttelse for hver hylde MLOP (Multi-Level-Overtemperature-Control) | |
Aluminium |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Memmert™ Vakuum ovn termohylde > Aluminium; Til brug med Model 400
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion