Få mere at vide
Memmert™ Vakuum ovn termohylde
Artikelnummer. p-8002889 Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
Model 200
Model 400
Model 500
Materiale:
Aluminium
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11741464
Brand: Memmert™ VO29B00741
Kun null tilbage
Tekniske data
Certificeringer/compliance Kalibreringscertifikat
Til brug med (udstyr) Model 200
Type Hylde
Til brug med (applikation) Individuel overtemperaturbeskyttelse for hver hylde MLOP (Multi-Level-Overtemperature-Control)
Inkluderer Lokal temperaturføling (Pt100, 4-lederkredsløb)
Materiale Aluminium