Få mere at vide
Memmert™ Vakuum ovn termohylde
Brand:  Memmert™ VO101B00744
5894.16 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11323692
  • 6045.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 14-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
Kalibreringscertifikat
Hylde
Lokal temperaturføling (Pt100, 4-lederkredsløb)
Model 500
Individuel overtemperaturbeskyttelse for hver hylde MLOP (Multi-Level-Overtemperature-Control)
Aluminium
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Memmert™ Vakuum ovn termohylde > Aluminium; Til brug med Model 500