Få mere at vide
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Elektroniske vakuummålere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15711368 Shop alle Vacuubrand produkter
Skift visning
Maksimalt tryk:
0,001 til 1100 mbar
0,1 til 1100 mbar
1 mbar/Torr/hPa
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Maksimalt tryk unitSize
15711368 1 mbar/Torr/hPa -
15838894 0,1 til 1100 mbar -
15509311 0,001 til 1100 mbar Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15711368 Leverandør BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Leverandørnr. 20682906
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
VACUUBRAND Vakuummålere er kviksølvfri. Vælg mellem modeller til grov/ru vakuum eller fint vakuum. Brugervalgte enheder.
  • DVR2pro-modellen er batteridrevet til bærbarhed med en kapacitiv transducer til absolut trykmålinger fra atmosfære til 1 mbar/Torr/hPA. Kombination digital/analog skala for nem læsning.
  • VACUU VIEW-modellen har en kapacitiv transducer til absolut trykmåling og måler til 0,1 mbar/Torr/hPA. Universal strømforsyning.
  • VACUU VIEW udvidet, har en kombination kapacitiv/Pirani transducer til målinger til 10-3 mbar/Torr/hPA. Universal strømforsyning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt VACUUBRAND DVR2pro absolut tryk vakuummåler
Vise Digital
Til brug med (applikation) Anvendelser i det ru/grove vakuumområde - Atmosfære til 1 mbar/Torr/hPa
Til brug med Vakuumsystemer
Inkluderer DVR2pro inkluderer instruktionsmanual, 9V alkalisk batteri, støttestangsstik og tilbehør til 8/10 mm PTFE-slange, 6-10 mm vakuumslange og KF16 lille flange
Materiale Diverse
Produktlinje DVR 2pro
Type Absolut tryk kapacitiv vakuummåler
Vægt (metrisk) 0.7 kg
Højde (metrisk) 22 cm
Længde (metrisk) 9 cm
Bredde (metrisk) 15 cm
Maksimalt tryk 1 mbar/Torr/hPa