Få mere at vide
BD Vacutainer™ K2EDTA rør
6095.00 DKK
Tekniske data
Produkttype | K 2 EDTA rør |
---|---|
Tilsætningsstof | K 2 EDTA |
Materiale | PET |
Lukketype | Hemogard |
Lukningsfarve | Pink (Pink) |
Beskrivelse
Tekniske data
K 2 EDTA rør | |
PET | |
Pink (Pink) | |
Bruges til at opnå enten en serumprøve eller en fuldblods- eller EDTA-plasmaprøve |
K 2 EDTA | |
Hemogard | |
13 x 75 mm | |
Paper (Papir) |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
Signalord
Farekategori
Faresætning
Sikkerhedssætning
Supplerende oplysninger
- X1000 Vacutainer K2EDTA 2ML Purple
Signalord
- Advarsel
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
- H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Indeholder: dipotassium EDTA dihydrate
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BD Vacutainer™ K2EDTA rør