Få mere at vide
BD Vacutainer™ K2EDTA rør
Artikelnummer. 15744718
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
15744718 2 ml
1 options
Artikelnummer. 15744718 Leverandør BD Leverandørnr. 368841
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6665.00 DKK
    5184.22 DKK / Pakke med 1000
    Spare 1480.78 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Tekniske data
Produkttype K 2 EDTA rør
Tilsætningsstof K 2 EDTA
Materiale PET
Lukketype Hemogard
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Lukningsfarve Pink (Pink)
Rørstørrelse 13 x 75 mm
Til brug med (applikation) Bruges til at opnå enten en serumprøve eller en fuldblods- eller EDTA-plasmaprøve
Etikettype Paper (Papir)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X1000 Vacutainer K2EDTA 2ML Purple
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: dipotassium EDTA dihydrate