Få mere at vide
BD Vacutainer™ Glascelleforberedelsesrør
Anvendes til et-trins isolering af lymfocytter, monocytter og plasma. BD™ Vacutainer™ Glascelleforberedelsesrør giver mulighed for opsamling og behandling af fuldblod i et lukket, sterilt rør forberedt med natriumcitrat eller natriumheparin som antikoagulant.
10170.00 DKK
Tekniske data
Farve Clear
Produkttype Cell Preparation Tube
Materiale Glass
Sterilitet Sterile
Lukketype Speckled Conventional
Se flere specifikationer
Produkter 1
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Lukningsfarve Tilsætningsstof Rørstørrelse Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Lukningsfarve Tilsætningsstof Rørstørrelse Pris Antal & tilgængelighed  
12379299
Dokumentvisning
BD
362782
8 mL Blå/sort Natriumcitrat/FICOLL™ 16 x 125 mm
10170.00 DKK
Pakke med 60
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
De BD CPT™ (Cell Preparation Tube) system giver en enkel, standardiseret metode til isolering af perifere blodmononukleære celler (PBMC'er) fra fuldblod. I en enkelt proces kan op til 15 millioner PBMC'er isoleres inden for 20 minutter.
  • Forbedret prøveforberedelseskonsistens og reproducerbarhed sammenlignet med manuelle gradientseparationer
  • Hurtigere adskillelser, fordi der ikke er behov for at forberede gradienter eller manipulere prøven
  • Sikker isolering af celler med reduceret risiko for kontaminering på grund af det lukkede, sterile rør
Vacutainer™ CPT™ funktioner:
  • Molekylære diagnostiske glasrør med gennemsigtig etiket for nem visning af indhold
  • Konventionelle lukninger er farvekodede for let at identificere anvendt antikoagulant
  • Densitetsgradient polymer gel med enten natriumcitrat eller natriumheparin antikoagulant
  • Blodudtagningskapacitet er 4 eller 8 ml (4 ml rør fås kun i natriumcitrat)
  • Røret er CE-mærket til in vitro diagnostisk brug
  • Centrifugeringsbetingelser: 1500 –1800 g i 15 minutter ved 18 25 –°C
Tekniske data
Tekniske data
Clear
Glass
Speckled Conventional
Transparent
Cell Preparation Tube
Sterile
Polyester gel, density gradient liquid
CE
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BD Vacutainer™ Glascelleforberedelsesrør