Få mere at vide
BD Vacutainer™ Glascelleforberedelsesrør
Artikelnummer. 12379299
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
8 ml
Lukningsfarve:
Blå/sort
Tilsætningsstof:
Natriumcitrat/FICOLL™
Rørstørrelse:
16 x 125 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukningsfarve Tilsætningsstof Rørstørrelse Pakningsstørrelse
12379299 8 ml Blå/sort Natriumcitrat/FICOLL™ 16 x 125 mm Pakke med 60
1 options
Artikelnummer. 12379299 Leverandør BD Leverandørnr. 362782
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10525.00 DKK
    9978.62 DKK / Pakke med 60
    Spare 546.38 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Anvendes til et-trins isolering af lymfocytter, monocytter og plasma. BD™ Vacutainer™ Glascelleforberedelsesrør giver mulighed for opsamling og behandling af fuldblod i et lukket, sterilt rør forberedt med natriumcitrat eller natriumheparin som antikoagulant.
De BD CPT™ (Cell Preparation Tube) system giver en enkel, standardiseret metode til isolering af perifere blodmononukleære celler (PBMC'er) fra fuldblod. I en enkelt proces kan op til 15 millioner PBMC'er isoleres inden for 20 minutter.
  • Forbedret prøveforberedelseskonsistens og reproducerbarhed sammenlignet med manuelle gradientseparationer
  • Hurtigere adskillelser, fordi der ikke er behov for at forberede gradienter eller manipulere prøven
  • Sikker isolering af celler med reduceret risiko for kontaminering på grund af det lukkede, sterile rør
Vacutainer™ CPT™ funktioner:
  • Molekylære diagnostiske glasrør med gennemsigtig etiket for nem visning af indhold
  • Konventionelle lukninger er farvekodede for let at identificere anvendt antikoagulant
  • Densitetsgradient polymer gel med enten natriumcitrat eller natriumheparin antikoagulant
  • Blodudtagningskapacitet er 4 eller 8 ml (4 ml rør fås kun i natriumcitrat)
  • Røret er CE-mærket til in vitro diagnostisk brug
  • Centrifugeringsbetingelser: 1500 –1800 g i 15 minutter ved 18 25 –°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Produkttype Celleforberedelsesrør
Tilsætningsstof Natriumcitrat/FICOLL™
Materiale Glas
Sterilitet Steril
Lukketype Spættet konventionel
Kapacitet (metrisk) 8 ml
Lukningsfarve Blå/sort
Højde (metrisk) 125 mm
Rørstørrelse 16 x 125 mm
Inkluderer Polyester gel, densitetsgradient væske
Etikettype Klarhed
Diameter (metrisk) Udvendig 16 mm
Certificeringer/compliance CE