Få mere at vide
BUCHI V-100 Vacuum Pump
The Vacuum Pump V-100 is a chemically resistant PTFE diaphragm vacuum pump with space saving design. It covers essential needs in vacuum generation.
16978.16 DKK - 49940.00 DKK
Tekniske data
Spænding 100 til 240 V
Se flere specifikationer
Produkter 8
Artikelnummer Brand Inkluderer Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Inkluderer Pris Antal & tilgængelighed  
15354916
Dokumentvisning
BUCHI
I-100 Interface, Woulff Bottle, and Secondary Condenser with Insulation
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
15374916
Dokumentvisning
BUCHI
11V100000
No Optional Equipment
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
15304926
Dokumentvisning
BUCHI
11V100010
Woulff Bottle (No Interface or Secondary Condenser)
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
15344916
Dokumentvisning
BUCHI
I-100 Interface and Woulff Bottle (No Secondary Condenser)
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
15314926
Dokumentvisning
BUCHI
11V100011
Woulff bottle, Secondary condenser
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
15394916
Dokumentvisning
BUCHI
11V100002
Secondary Cold Trap (No Interface)
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
15334926
Dokumentvisning
BUCHI
11V100012
Woulff Bottle, Secondary Cold Trap (No Interface)
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
15364916
Dokumentvisning
BUCHI
11V100112
I-100 Interface, Woulff Bottle, and Secondary Cold Trap
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Effective vacuum source for limited budgets
  • Small footprint saves valuable laboratory space
  • Light weight and compact design with integrated carrying handle
  • High up time due to low maintenance
  • Accurate vacuum regulation thanks to optional interface
  • Maximum longevity due to: Robust and stable design and Integrated ECO2 mode
  • On/off-regulated by the Interface I-100, optimally suited to work with Rotavapor R-100
  • Includes silencer and 2m of vacuum tubing
Tekniske data
Tekniske data
100 til 240 V
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BUCHI V-100 Vacuum Pump