Få mere at vide
BUCHI V-100 Vacuum Pump
Shop alle Buchi produkter
Kontrollere:
1-100-grænseflade
Område for
Inkluderer:
Intet ekstraudstyr
Sekundær kuldefælde
Woulf-flaske
Woulf-flaske, sekundær kuldefælde
Woulff-flaske, sekundær kondensator
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- The V-100 is an economical and chemically resistant vacuum pump with a space saving design.
- It covers the essential needs in vacuum generation.
- It is optimally suited to work with the I-100 and R-100.
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 10 mbar (±2 mbar) |
| Kontrollere | 1-100-grænseflade |
| Inkluderer | Woulf-flaske, sekundær kuldefælde |
| Flowhastighed | 1.5 m⊃3/hr. |
| Pumpetype | Diaphragm Vacuum Pump |
| Bedømmelse af kabinet | IP20 |
| Applikationer | Rotary evaporation |
| Maksimalt tryk | 1.013 bar |
| Spænding | 100/240 V |