Få mere at vide
Uvinul Et plus, TRC
Artikelnummer. 17989844
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17989844 100 mg
17988414 5 g
17908234 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17989844 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU850300100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 302776-68-7
Molekylær formel C24 H31 N O4
Molekylvægt (g/mol) 397.51
Synonym 2-(4'-Diethylamino-2'-hydroxybenzoyl)benzoic acid hexyl ester, Hexyl 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoate, Uvinar A PLUS GRRANULAR, Uvinul A Plus, Uvinul A Plus Granular, Uvinul A+, n-Hexyl 2-(4-diethylamino-2-hydroxybenzoyl)benzoate
IUPAC navn hexyl 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoat
SMIL CCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(cc2O)N(CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylaminohydroxybenzoyl hexyl benzoate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C24H31NO4/c1-4-7-8-11-16-29-24(28)20-13-10-9-12-19(20)23(27)21-15-14-18(17-22(21)26)25(5-2)6-3/h9-10,12-15,17,26H,4-8,11,16H2,1-3H3
Formel vægt 397.2253
Procent renhed >95%