missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Uvinul Et plus, TRC

Artikelnummer. 17988414
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17988414 5 g
17989844 100 mg
17908234 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17988414 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU8503005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 302776-68-7
Molekylær formel C24 H31 N O4
Molekylvægt (g/mol) 397.51
Synonym 2-(4'-Diethylamino-2'-hydroxybenzoyl)benzoic acid hexyl ester, Hexyl 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoate, Uvinar A PLUS GRRANULAR, Uvinul A Plus, Uvinul A Plus Granular, Uvinul A+, n-Hexyl 2-(4-diethylamino-2-hydroxybenzoyl)benzoate
IUPAC navn hexyl 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoat
SMIL CCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(cc2O)N(CC)CC

Spezifikation

Kemisk navn eller materiale Diethylaminohydroxybenzoyl hexyl benzoate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C24H31NO4/c1-4-7-8-11-16-29-24(28)20-13-10-9-12-19(20)23(27)21-15-14-18(17-22(21)26)25(5-2)6-3/h9-10,12-15,17,26H,4-8,11,16H2,1-3H3
Formel vægt 397.2253
Procent renhed >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.