Få mere at vide
Vilber Lourmat™ UV Lamp
Single wavelength UV lamp with filter that is an ideal solution for research and enumeration of E. coli.
Brand:  Vilber Lourmat™ 3111-2155-1
5370.38 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11796658
  • 7441.00 DKK / Hver
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Single wavelength UV lamp with filter
  • 6 W UV lamp
  • Rapid visualization of CCM plates requiring UV revelation
  • Complete with UV tube and filter
  • Research and enumeration of E. coli
  • UV lamp 254nm
Tekniske data
Tekniske data
30 W
140 mm
505 mm
1 Ea.
365/254 nm
117 mm
1350/1100 mW/cm2
UV Lamp
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Vilber Lourmat™ UV Lamp > Wattage: 30W; Lighting Intensity: 1350/ 1100mW/cm2