Få mere at vide
UVP EL serie UV lampe
Beskrivelse
- Robust design er fremragende til høj brug
- Letvægts til nem at holde eller placer lampen i stativet eller skabet for håndfri betjening
- Indbygget reflektor forbedrer UV-belysning
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 230 V |
| Watt | 8 W |
| Bølgelængde | 365/254 nm |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B) | 376 x 96 mm |
| Elektriske krav | 8 W, 230 V, 50 Hz |
| Hertz | 50 Hz |
| Længde (metrisk) | 376 mm |
| Model- | UVLS-28 |
| Bredde (metrisk) | 96 mm |
| Vis mere |