Få mere at vide
UT-155, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465546
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16465546 100 mg -
16444728 10 mg -
16407447 5 mg -
16403226 25 mg -
16401017 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16465546 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112895
MedChemExpress UT-155 is a selective and potent androgen receptor (AR) antagonist, with a Ki of 267 nM for UT-155 binding to AR-LBD.
UT-155 is a selective and potent androgen receptor (AR) antagonist, with a Ki of 267 nM for UT-155 binding to AR-LBD.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale UT-155
CAS 2031161-35-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H15F4N3O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 130 mg/mL (320.71 mM)
SMIL O=C([C@@](C)(O)CN1C(C=CC(F)=C2)=C2C=C1)NC3=CC=C(C#N)C(C(F)(F)F)=C3
Molekylvægt (g/mol) 405.35
Formel vægt 405.35
Procent renhed 99.42%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death