Få mere at vide
USP41 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
1555.00 DKK - 3520.00 DKK
Tekniske data
Antigen USP41
Fortynding Western Blot 1.0 ug/ml
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18377505
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP3-09906-25UL
25 μg
1555.00 DKK
25µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
18345616
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP3-09906-100UL
100 μg
3520.00 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
USP41 Polyclonal specifically detects USP41 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
USP41
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
373856
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1.0 ug/ml
Polyclonal
Purified
RUO
PBS buffer, 2% sucrose
The immunogen is a synthetic peptide directed towards the C-terminal region of human USP41. Peptide sequence FFQPRELSSKSKCFCENCGKKTRGKQVLKLTHLPQTLTIHLMRFSIRNSQ
Affinity purified
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater