Få mere at vide
(+)-Usnsyre, 98%
Artikelnummer. 15443108
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15443108 5 g 5g
15453108 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56612.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7562-61-0 | C18H16O7 | 344,32 g/mol
Det bruges som primær og sekundær mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som primær og
sekundær mellemliggende.
Opløselighed
Delvist opløselig i vand. Opløselig i acetone, ethanol, chloroform og furfural.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Reaktiv med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7562-61-0
Molekylær formel C18H16O7
Molekylvægt (g/mol) 344.32
MDL nummer MFCD00016878,MFCD00065294
InChI nøgle CUCUKLJLRRAKFN-KKIBXBACSA-N
Synonym +-usnic acid, d-usninic acid, r-usnic acid, r-2,6-diacetyl-3,7,9-trihydroxy-8,9b-dimethyl-9bh-dibenzofuran-1-one, +-usnic acid from usnea dasypoga, --usnic acid, 9br-2,6-diacetyl-3,7,9-trihydroxy-8,9b-dimethyldibenzo b,d furan-1 9bh-one, r-+-usnic acid, unii-0w584pfj77 component, 9br-2,6-diacetyl-3,7,9-trihydroxy-8,9b-dimethyl-1-dibenzofuranone
PubChem CID 478125
ChEBI CHEBI:38320
IUPAC navn (9bR)-2,6-diacetyl-3,7,9-trihydroxy-8,9b-dimethyldibenzofuran-1-on
SMIL CC(=O)C1C(=O)C=C2OC3=C(C(C)=O)C(O)=C(C)C(O)=C3[C@]2(C)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Usnic acid
Smeltepunkt 201°C to 203°C
Mængde 5 g
Beilstein 96698
Opløselighedsinformation Partly soluble in water. Soluble in acetone,ethanol,chloroform and furfural.
Formel vægt 344.32
Procent renhed 98%