Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ursodeoxycholsyre, 99 %
Artikelnummer. 10052660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10052660 1 g Glasflaske 1g
10431251 5 g Glasflaske 5g
10259273 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10052660 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 208590010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 128-13-2 | C24H40O4 | 392,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128-13-2
Molekylær formel C24H40O4
Molekylvægt (g/mol) 392.58
MDL nummer MFCD00003680
InChI nøgle RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
Synonym ursodeoxycholic acid, ursodiol, actigall, ursofalk, ursolvan, delursan, ursodeoxycholate, urso, urso forte, ursodesoxycholic acid
PubChem CID 31401
ChEBI CHEBI:9907
SMIL [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ursodeoxycholic acid
Smeltepunkt 200°C to 206°C
Farve Farveløs
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15, 10074
Specifik rotationstilstand +60.00 (20.00°C c=2,C2H5OH)
Specifik rotation +58° to +62° (20°C, 589nm) (c=2, ethanol)
IUPAC navn (4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7 ,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentansyre syre
Formel vægt 392.57
Procent renhed ≥98.5% (Acid)
Fysisk form Løsning