Få mere at vide
Urapidil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474457
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16474457 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16474457 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0716
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
MedChemExpress Urapidil is an α1 adrenoreceptor antagonist and a 5-HT1A receptor agonist.
Urapidil is an α1 adrenoreceptor antagonist and a 5-HT1A receptor agonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Urapidil
CAS 34661-75-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H29N5O3
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (64.52 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C1N(C)C(C=C(NCCCN2CCN(C3=CC=CC=C3OC)CC2)N1C)=O
Molekylvægt (g/mol) 387.48
Formel vægt 387.48
Procent renhed 99.94%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation