Få mere at vide
Uracil-15N2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Uracil-15N2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i5+1,6+1 |
| Formel vægt | 114.0213 |