CAS RN 5522-55-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Uracil-15N2, TRC
CAS: 5522-55-4 Molekylær formel: C4H415N2O2 Molekylvægt (g/mol): 114.07 Synonym: 15N2-Uracil,2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-1,3-15N2 IUPAC navn: (1,3-^{15}N_{2})1H-pyrimidine-2,4-dione SMIL: O=C1[15NH]C=CC(=O)[15NH]1