Få mere at vide
Uprosertib, MedChemExpress
Beskrivelse
Uprosertib (GSK2141795) is a potent and selective pan-Akt inhibitor with IC50 values of 180/328/38 nM for Akt1/Akt2/Akt3, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Uprosertib |
| CAS | 1047634-65-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H16Cl2F2N4O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | GSK2141795 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (116.48 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=CC(C2=C(Cl)C=NN2C)=C(Cl)O1)N[C@@H](CC3=CC=C(F)C(F)=C3)CN |
| Molekylvægt (g/mol) | 429.25 |
| Vis mere |