Få mere at vide
UPF 1069, MedChemExpress
Beskrivelse
UPF 1069 is a PARP inhibitor, with IC50s of 8 and 0.3 μM for PARP-1 and PARP-2, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | UPF 1069 |
| CAS | 1048371-03-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H13NO3 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (358.05 mM) |
| SMIL | O=C1NC=CC2=C1C=CC=C2OCC(C3=CC=CC=C3)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.29 |
| Formel vægt | 279.29 |
| Vis mere |