Få mere at vide
Upamostat, MedChemExpress
Beskrivelse
Upamostat (WX-671) is a serine protease inhibitor. Upamostat is the orally available prodrug of the WX-UK1, which is a urokinase plasminogen activator (uPA) inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Upamostat |
| CAS | 590368-25-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C32H47N5O6S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | WX-671 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 250 mg/mL (396.95 mM) |
| SMIL | O=C(N1CCN(C([C@@H](NS(=O)(C2=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C2C(C)C)=O)CC3=CC=CC(C(NO)=N)=C3)=O)CC1)OCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 629.81 |
| Vis mere |