Description
Corning™ universal lineær stativ (6068) rummer 6 enkeltkanals- eller 3 multikanalspipetter.
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Klar |
| Holder | Enkeltkanalspipetter (6) eller flerkanalspipetter (3) |
| Stillinger | 6 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | Pipetter |
| Mængde | Kasse med 1 |
| Længde (metrisk) | 42.6 cm |
| Produkttype | Pipette stativ |
| Højde (metrisk) | 23.8 cm |
| Show More |