Få mere at vide
OHAUS™ Uni Blok
Tilbehør til kogeplader og omrørere
Brand: OHAUS™ 30500588
2760.56 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Holder reagensglas eller hætteglas
Tekniske data
20 mm reagensglas | |
Uni Blok | |
Metal |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
OHAUS™ Uni Blok > 20 mm reagensglas
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion