Få mere at vide
OHAUS™ Uni Blok
Shop alle Ohaus produkter
Til brug med (udstyr):
12 mm hætteglas
12 mm reagensglas
15 mm hætteglas
16 mm reagensglas
17 mm hætteglas
20 mm reagensglas
21 mm hætteglas
25 mm reagensglas
28 mm hætteglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Holder reagensglas eller hætteglas
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 12 mm reagensglas |
| Type | Uni Blok |
| Materiale | Metal |