Få mere at vide
OHAUS™ Uni Blok
Tilbehør til kogeplader og omrørere
Brand:  OHAUS™ 30500587
2760.56 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16660472
  • 2960.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Holder reagensglas eller hætteglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
16 mm reagensglas
Uni Blok
Metal
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
OHAUS™ Uni Blok > 16 mm reagensglas