Få mere at vide
Undecylen aldehyd, 97 %
Artikelnummer. 10776571 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10776571 25 g Glasflaske 25g
10215490 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10776571 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 157990250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 112-45-8 | C11H20O | 168,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-45-8
Molekylær formel C11H20O
Molekylvægt (g/mol) 168.28
MDL nummer MFCD00007032
InChI nøgle OFHHDSQXFXLTKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-undecenal, undecylenic aldehyde, undecylenaldehyde, hendecenal, 10-undecen-1-al, 1-undecen-10-al, 10-undecylenealdehyde, 10-hendecenal, 10-undecenyl aldehyde, c-11 aldehyde, undecylenic
PubChem CID 8187
IUPAC navn undec-10-enal
SMIL C=CCCCCCCCCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Undecylenic aldehyde
Navn note 97%
Smeltepunkt 7 °C
Farve Hvid
Tæthed 0.8450g/mL
Kogepunkt 235 °C
Flammepunkt 76 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CH(CH2)8CHO
Brydningsindeks 1,4417 til 1,4437
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.845
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i 80% alkohol, opløselig i faste olier, uopløselig i glycerin
Formel vægt 168.28
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller